Merck
90145
Sigma-Aldrich
Triisobutylmethylphosphonium tosylate
≥95.0% (31P-NMR)
Synonim(y):
Methyltriisobutylphosphonium tosylate
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHCH2]3P(CH3)CH3C6H4SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (31P-NMR)
gęstość
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)C[P+](C)(CC(C)C)CC(C)C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter