Merck
900976
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-iodo-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11ClIN3 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
408.49
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reactionappreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A M A, et al.
Tetrahedron, 67, 936-942 (2011)