Kluczowe dokumenty
900973
2-(3-Bromo-4-chloro-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BrClN3 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
361.49
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Pochodna pirolo[3,2-c] pirydyny (5-azaindol), która może być stosowana jako bioizostery indolowe do projektowania leków na bazie azaindolu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A.M.A et al.,
Tetrahedron, 67(5), 936-942 (2011)