Merck
900923
Sigma-Aldrich
Ritonavir-d6
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
Ritonavir-13-[2-(1-methyl-d3,ethyl-2-d3)]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37D6H42N6O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
726.98
Kod UNSPSC:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C([C@@](C(C([H])([H])[H])([H])C([H])([H])[H])([H])N([H])C(N(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])SC(C(C([2H])([2H])[2H])([H])C([2H])([2H])[2H])=N1)=O)N([H])[C@](C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])[C@](N([H])C(OC(
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)