Przejdź do
900775
Silica
SBA-15, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
Synonim(y):
Mesoporous slica, Mesostructured silica
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
eCl@ss:
38150101
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
pellets
diam. × thickness
2 mm × 5 mm
application(s)
glass & ceramic
Application
Unique physical properties such as high surface area and ordered pore structure make mesoporous silica useful for diverse applications extending from CO2 sequestration to catalysis and heavy metal removal from waste streams. Our pelletized mesoporous materials are easy to handle and suitable for aforementioned applications especially in column format which is often required during continuous processing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900773900798900780
description
SBA-15, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
description
MCM-41, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
description
MCM-41, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
description
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, amine functionalized
form
pellets
form
pellets
form
pellets
form
powder
application(s)
glass & ceramic
application(s)
glass & ceramic
application(s)
glass & ceramic
application(s)
catalysts
diam. × thickness
2 mm × 5 mm
diam. × thickness
2 mm × 5 mm
diam. × thickness
2 mm × 5 mm
diam. × thickness
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)