Unfortunately, the density of the NH2 groups for 900780 is not tested. The nitrogen content in the COA can be a reference: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/900780-BULKMKCV1504.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2530,00 zł
Quality Segment
form
powder
particle size
<150 μm
pore size
6 nm pore size
application(s)
catalysts
functional group
amine
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, amine functionalized | description mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, amine functionalized | description mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 8 nm, Hexagonal pore morphology | description mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, Hexagonal pore morphology |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| particle size <150 μm | particle size <15 μm | particle size <150 μm | particle size <150 μm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| functional group amine | functional group amine | functional group - | functional group - |
| pore size 6 nm pore size | pore size 3 nm pore size | pore size 0.8-1.00 cm3/g pore volume, 8 nm pore size | pore size 6 nm pore size, 0.5-0.7 cm3/g pore volume |
| application(s) catalysts | application(s) catalysts | application(s) catalysts | application(s) catalysts |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
919-30-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Any information about density of -NH2 groups?