900486
Gold nano-urchins
70 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
Synonim(y):
Maleimide-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
About This Item
Polecane produkty
Formularz
nanourchin
okres trwałości
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
warunki przechowywania
protect from light
wielkość cząstki
70 nm
λmaks.
600 nm
grupa funkcyjna
maleimide
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.