Merck
900386
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonim(y):
2′-Deoxy-5′-adenylic-13C10,15N5 acid sodium salt solution, dAMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C10H1215N5Na2O6P
Masa cząsteczkowa:
390.08
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom %
Próba
≥95% (CP)
Postać
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+15
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C@H]1[13CH2][13C@H]([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhaoyan Nie et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 95, 66-74 (2020-05-25)
Cyclophosphamide (Cy), a chemotherapeutic agent, is widely used to treat tumoursand is also associated with premature ovarian insufficiency. 4-Hydroperoxycyclophosphamide (4-HC), an active metabolite of Cy, was used for in vitro experiments. Granulosa cells (GCs) are crucial for maintaining follicle development