900164
UV curable resin
rapid cure, adhesible to plastics and glass
Synonim(y):
CPS 1040 UV-A
Formularz
liquid (colorless)
lepkość
341 cP (Brookfield, size 31 spindle)
temp. przejścia
flash point 110 °C
gęstość
1.17 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 35 °C.
- Przechowywać szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wystawiać na działanie światła ultrafioletowego.
- Wysokie temperatury (>80 °C), ciśnienie i zanieczyszczenie nadtlenkami mogą powodować autopolimeryzację produktu.
- Niestabilny po wyczerpaniu inhibitora.
Zastosowanie
- Utwardza się niezwykle szybko, tworząc szklisty materiał o wysokim module sprężystości.
- Doskonały do zastosowań optycznych.
- Wysoki współczynnik załamania światła - 1,54.
- Wysoka absorpcja uderzeń.
- Nie żółknie.
- Brak inhibicji tlenowej.
- Właściwości mechaniczne po utwardzeniu:
Wytrzymałość*: 13MPa
Wydłużenie*: 61%
Tack Free**: 130 fpm
*Środki testowe: Tester rozciągania, długość pomiarowa 35 mm, grubość 1,0 mm, szerokość 6,5 mm.
** Utwardzanie przy podanej intensywności. Średniociśnieniowa żarówka rtęciowa z filtrem 320-500 nm. Testy przyczepności przeprowadzono przy użyciu taśmy krzyżowej na foliach o grubości 0,125 mm na szkle i PET. Dane materiałowe przy użyciu ASTM D 638-02a.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?