Kluczowe dokumenty
900089
Sigma-Aldrich
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in chloroform
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
nanoparticles
stężenie
5 mg/mL in chloroform
śr. rozm. cząst.
25 nm (TEM)
grupa funkcyjna
oleic acid
Zastosowanie
Nanocząstki tlenku żelaza wykazują biokompatybilność i nietoksyczność i są stosowane jako środki kontrastowe do obrazowania rezonansem magnetycznym, nośniki genów do terapii genowej, środki terapeutyczne do leczenia raka opartego na hipertermii, sondy magnetyczne do diagnostyki in vivo i do dostarczania leków specyficznych dla celu.
Inne uwagi
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joan Estelrich et al.
International journal of molecular sciences, 16(4), 8070-8101 (2015-04-14)
In this review, we discuss the recent advances in and problems with the use of magnetically-guided and magnetically-responsive nanoparticles in drug delivery and magnetofection. In magnetically-guided nanoparticles, a constant external magnetic field is used to transport magnetic nanoparticles loaded with
Xianglong Hu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(9), 3904-3922 (2015-01-13)
Responsive polymeric assemblies and hybrid superstructures fabricated from stimuli-sensitive polymers and inorganic nanoparticles (NPs) have been the subject of extensive investigations during the past few decades due to their distinct advantages such as an improved water solubility, stimuli-responsiveness, excellent biocompatibility
Jin Xie et al.
Theranostics, 2, 122-124 (2012-01-31)
This theme issue provides a timely collection of studies on magnetic nanoparticle-based imaging, bio-sensing, therapy and/or their combinations.
Produkty
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.