Kluczowe dokumenty
900028
Sigma-Aldrich
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), amine functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL in H2O
śr. rozm. cząst.
25 nm (TEM)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki tlenku żelaza wykazują biokompatybilność i nietoksyczność i są stosowane jako środki kontrastowe do obrazowania rezonansem magnetycznym, nośniki genów do terapii genowej, środki terapeutyczne do leczenia raka opartego na hipertermii, sondy magnetyczne do diagnostyki in vivo i do dostarczania leków specyficznych dla celu.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xianglong Hu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(9), 3904-3922 (2015-01-13)
Responsive polymeric assemblies and hybrid superstructures fabricated from stimuli-sensitive polymers and inorganic nanoparticles (NPs) have been the subject of extensive investigations during the past few decades due to their distinct advantages such as an improved water solubility, stimuli-responsiveness, excellent biocompatibility
Jin Xie et al.
Theranostics, 2, 122-124 (2012-01-31)
This theme issue provides a timely collection of studies on magnetic nanoparticle-based imaging, bio-sensing, therapy and/or their combinations.
Joan Estelrich et al.
International journal of molecular sciences, 16(4), 8070-8101 (2015-04-14)
In this review, we discuss the recent advances in and problems with the use of magnetically-guided and magnetically-responsive nanoparticles in drug delivery and magnetofection. In magnetically-guided nanoparticles, a constant external magnetic field is used to transport magnetic nanoparticles loaded with
Produkty
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.