Przejdź do
88460
Mercaptosuccinic acid
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Thiomalic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH(SH)CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-736-4
Beilstein/REAXYS Number:
1099858
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mp
145-154 °C, 155-157 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, thiol
SMILES string
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mercaptosuccinic acid is a hydrophilic thiol that can form thiomalate self-assembled monolayers when adsorbed on Au(III) surface.
Application
Mercaptosuccinic acid has been used as a dopant for the synthesis of carbon nanodots from citric acid. It can be used as a capping and reducing agent to synthesize monolayer-capped gold nanoparticles.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M618255952675075
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
description
97%
description
derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (HPLC)
description
95%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
145-154 °C, 155-157 °C (lit.)
mp
155-157 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
functional group
thiol, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercaptosuccinic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is Product 88460, Mercaptosuccinic acid, a racemic mixture?
    1 answer
    1. Yes, Product 88460, Mercaptosuccinic acid is a racemic mixture.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.