Przejdź do
55952
Fusaric acid
derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
1087,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
EC Number:
208-643-0
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
125804
MDL number:
1087,50 zł
Cena katalogowa1450,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Fusaric acid is a novel proton-affinitive derivatizing agent,[1] having an ionization moiety and a hydrophobic moiety. It is commonly used for the derivatization of alcohols and phenols, by liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS).[2]
Application
Fusaric acid may be used as a derivatizing reagent for the quantification of hydroxysteroids[1] and dehydroepiandrosterone (DHEA) and sulfated DHEA in biological samples[3] using liquid chromatography electrospray-ionization-tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS) technique.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6513F060000076635
Fumaric acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0600000
Fumaric acid
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fusaric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)