Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
701,00 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
~20% in methanol (T)
anion traces
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
DCFYRBLFVWYBIJ-UHFFFAOYSA-M
Application
- A lipophilic base in the study of its effect on optical pCO2 sensors.
- A lipophilic organic base in the preparation of nanobeads, which are used as sensors for the detection of acidic and basic gases.
- A starting material for the preparation of ionic liquid named tetraoctylammonium 2-methyl-1-naphthoate, which is used in the extraction of 2,3-butanediol from H2O.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ~20% in methanol (T) | concentration 10 wt. % in H2O | concentration ~25% in methanol (T) | concentration ~40% in H2O (T) |
| form liquid | form liquid | form - | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| anion traces bromide (Br-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?