Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium
concentration
~40% in H2O (T)
impurities
≤0.1% halides (as bromide)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
functional group
amine
SMILES string
[OH-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
JCJNUSDBRRKQPC-UHFFFAOYSA-M
Application
- To synthesize β-
D -xyloside- and β-D -xylobioside-based ionic liquids containing tetrahexylammonium cation. - As an alkali-free gelling agent to prepare amorphous microporous silica-alumina.
- To synthesize tetrahexylammonium prolinate, a promising candidate to prepare a solid supported ionic liquid phase (SILP) carbon dioxide absorber.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~40% in H2O (T) | description ~25% in methanol (T) | description 10 wt. % in H2O | description ~20% in methanol (T) |
| concentration ~40% in H2O (T) | concentration ~25% in methanol (T) | concentration 10 wt. % in H2O | concentration ~20% in methanol (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form - | form - | form liquid |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces bromide (Br-): ≤500 mg/kg |
| impurities ≤0.1% halides (as bromide) | impurities - | impurities - | impurities - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?