Przejdź do
13373
Benzyldodecyldimethylammonium bromide
≥99.0% (AT), solid
Synonim(y):
Benzyldimethyldodecylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11N(Br)(CH3)2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
230-698-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3579193
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Benzyldodecyldimethylammonium bromide, ≥99.0% (AT)
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mol wt
384.44 g/mol
reaction suitability
core: ammonium
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
532727509187249
description
≥99.0% (AT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
form
solid
form
powder
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
cationic
description
-
description
-
description
-
mol wt
384.44 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)