Kluczowe dokumenty
861804
8-(Diethylamino)octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride
97%
Synonim(y):
TMB 8 hydrochloride, TMB-8 · HCl
About This Item
Próba
97%
Formularz
powder
mp
94-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H
Klucz InChI
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Pharmacologically active inhibitor of hepatitis C virus life cycle
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?