Merck
859869
Sigma-Aldrich
5-Thio-D-glucose
predominantly α-anomer, 96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.22
Beilstein:
1865193
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
mp
135-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)