Merck
859370
Sigma-Aldrich
DL-5-Hydroxylysine hydrochloride
95%
Synonim(y):
2,6-Diamino-5-hydroxycaproic acid hydrochloride, 2,6-Diamino-5-hydroxyhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Beilstein:
3914368
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
95%
mp
225 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
A constituent of collagen.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)