Merck
856754
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophanamide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D +17.5°, c = 2 in methanol
mp
194-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)