Merck
A6501
N-Acetyl-L-tryptophanamide
≥98%
Synonim(y):
NATA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
219-189-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Acetyl-L-tryptophanamide,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
194-196 °C (lit.)
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-tryptophanamide (NATA) is an N-terminal and C-terminal blocked analogue of L-tryptophan. L-tryptophan, NATA and NATA-tyr molecules have intrinsic fluorescence which makes them useful in studies involving fluorescence and flurosence enhancement.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)