Merck
805637
Sigma-Aldrich
XPhos-Pd-G2 GT capsule
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H59ClNPPd
Masa cząsteczkowa:
786.80
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
capsule
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)C(C=C1C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=CC=CC=C2C(C3CCCCC3)C4CCCCC4.NC5=C(C6=C([Pd]Cl)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C34H50.C12H10N.ClH.Pd/c1-23(2)28-21-31(24(3)4)34(32(22-28)25(5)6)30-20-14-13-19-29(30)33(26-15-9-7-10-16-26)27-17-11-8-12-18-27;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h13-14,19-27,33H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
ZKKCVBQNSHPVBL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Wygodna w dozowaniu postać XPhos-Pd-G2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The advent of the Buchwald portfolio of ligands and complexes for cross-coupling reactions in the past decade has greatly advanced the ease of performing this transformation.