Kluczowe dokumenty
803715
Sigma-Aldrich
Fe3O4/graphene nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Synonim(y):
Fe3O4 decorated highly conductive graphene
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
opis
Loading Density: 30%-70% (Fe3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (graphene)
Postać
dispersion
skład
acetone, ~80 wt. %
Fe3O4 nanoparticle, 4-9%
graphene, 3-8%
stężenie
10 mg/mL in acetone
grubość
1-10 nm , graphene
wielkość cząstki
5-25 nm (Fe3O4 nanocrystal)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
  • Electromagnetic wave absorption materials.
  • Electro-magnetic device.
  • Anode material for lithium-ion batteries.
Informacje prawne
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
One-step solvothermal preparation of Fe3O4/graphene composites at elevated temperature and their application as anode materials for lithium-ion batteries.
Laiying J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(104), 59981-59989 (2014)
Fe3O4-Graphene Nanocomposites with Improved Lithium Storage and Magnetism Properties.
Jing S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115(30), 14469-14477 (2011)
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.