Merck
802107
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide), amine terminated
end functionalized by RAFT, PDI ≤1.3, Mn 5,000
Synonim(y):
PNIPAM-NH2, Polimer NIPAM, poliakrylamid
About This Item
Wzór liniowy:
H(C6H11NO)n(CH2)NH2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mn 5,000
PDI
≤1.3
Zastosowanie
Nowy polimer do opracowywania termoczułych powlekanych mikro/nano materiałów, w tym termoczułych polimerowych systemów dostarczania leków. Aminowa grupa funkcyjna może być wykorzystywana do przyłączania różnych biomolekuł do łańcucha polimerowego.
Informacje prawne
Sprzedawane wyłącznie do celów badawczych: Patrz sigma-aldrich.com/raftlicense. Patenty: WO98/01478, WO99/311444.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Reversibly thermo-responsive alkyl-terminated poly(N-isopropylacrylamide) core-shell micellar structures.
Chung JE, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 9(1-2), 37-48 (1997)
Hua Wei et al.
Biomaterials, 28(1), 99-107 (2006-09-09)
A four-arm star block copolymer, comprised of a hydrophobic PMMA arm and an average of three hydrophilic poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) arms were designed and synthesized from the molecular level. The amphiphilic star block copolymer is capable of self-assembling into micelles in
Produkty
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.