799084
Graphene nanoplatelets
powder, avg. no. of layers, 5 ‑ 7
Synonim(y):
GNP powder, Graphene powder
About This Item
Polecane produkty
opis
Surfactant type: Anionic Surfactant
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 5 ‑ 7
skład
Graphene nanoplates as produced
opór arkusza
10 (+/-5) Ω/sq (for a 25 μm film)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Druk 3D to rodzaj produkcji addytywnej, który może być wykorzystywany do szybkiego wytwarzania komponentów o wysoce konfigurowalnych geometriach.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.