Przejdź do
80445
Kynurenic acid-4a,5,6,7,8,8a-13C6
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-quinoline-4a,5,6,7,8,8a-13C6-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C4H7NO3
Masa cząsteczkowa:
195.12
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)