Merck
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-Phenylmenthol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.36
Beilstein:
5265529
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531
gęstość
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
Klucz InChI
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)