Przejdź do
18509
(+)-trans-Chrysanthemic acid
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
(1R,3R)-trans-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-067-5
Beilstein/REAXYS Number:
4904351
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
optical activity
[α]/D +14±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.477
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C\C(C)=C/[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1
InChI key
XLOPRKKSAJMMEW-SFYZADRCSA-N
General description
(+)-trans-Chrysanthemic acid is the acidic component of synthetic pyrethroid insecticides. It can be prepared from (+)-Δ3-carene.
Application
(+)-trans-Chrysanthemic acid may be used in the preparation of (+)-trans-pyrethric acid, a building block for rethrin II.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)