Merck
78060
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Wybierz wielkość
5 G
404,00 zł
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
404,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.77
Beilstein:
3919200
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-200 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
Klucz InChI
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)