Kluczowe dokumenty
777536
Sigma-Aldrich
6-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
176-181 °C
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-7-2-4(8-5)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
RWGSCFHUIFPLEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)