Merck
67649
Methylmalonic acid
analytical standard
Synonim(y):
2-Methylpropanedioic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1756084
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
128-130 °C (lit.), 131-134 °C
SMILES string
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylmalonic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)