Merck
771503
Sigma-Aldrich
Indeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione
99%
Synonim(y):
trans-Fluorenacenedione, Indenofluorenedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt 771503, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
powder
mp
350-354 °C
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2-c3cc4C(=O)c5ccccc5-c4cc13
InChI
1S/C20H10O2/c21-19-13-7-3-1-5-11(13)15-9-18-16(10-17(15)19)12-6-2-4-8-14(12)20(18)22/h1-10H
Klucz InChI
AAUHGKXJBZEARK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Core unit affording n-type organic semiconductors for n-type FET
Indeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione is a semiconducting polymer that can be used as an acceptor molecule in the fabrication of organic electronic devices such as organic light emitting diodes (OLEDs) and organic field effect transistors (OFETs).[1][2][3][4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation, physical properties and n-type FET characteristics of substituted diindenopyrazinediones and bis (dicyanomethylene) derivatives
Nishida J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(10), 4483-4490 (2012)
New 3pi-2Spiro Ladder-Type Phenylene Materials: Synthesis, Physicochemical Properties and Applications in OLEDs
Cocherel N, et al.
Chemistry?A European Journal , 14(36), 11328-11342 (2008)
Preparation, physical properties and n-type FET characteristics of substituted diindenopyrazinediones and bis(dicyanomethylene) derivatives
Journal of Materials Chemistry, 22, 4483-4490 (2012)
High Performance n-Type Field-Effect Transistors Based on Indenofluorenedione and Diindenopyrazinedione Derivatives
Chemistry of Materials, 20, 2615-2617 (2008)
An aromatic imine group enhances the EL efficiency and carrier transport properties of highly efficient blue emitter for OLEDs
Journal of Materials Chemistry, 20, 5930-5936 (2010)
Produkty
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.