Kluczowe dokumenty
767735
9,9′-Spirobifluorene
97%
Synonim(y):
9,9′-Spirobi[9H-fluorene]
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
195-200 °C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C25H16/c1-5-13-21-17(9-1)18-10-2-6-14-22(18)25(21)23-15-7-3-11-19(23)20-12-4-8-16-24(20)25/h1-16H
Klucz InChI
SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?