Merck
766259
Sigma-Aldrich
Sodium n-butoxide-13C4
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
12CH3(13CH2)3ONa
Masa cząsteczkowa:
100.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98%
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][O-].[Na+]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-2-3-4-5;/h2-4H2,1H3;/q-1;+1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Klucz InChI
SYXYWTXQFUUWLP-UJNKEPEOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)