Merck
765929
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-cysteine-2,3-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
NAC-13C2,15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C3H915NO3S
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
106-108 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S[13CH2][13CH]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,4+1,6+1
Klucz InChI
PWKSKIMOESPYIA-OCJBEUKVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)