Przejdź do
761982
Dibenzocyclooctyne-PEG4-alcohol
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-OH
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36N2O6
Masa cząsteczkowa:
508.61
UNSPSC Code:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
mp
50-60 °C
functional group
hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCO)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C29H36N2O6/c32-16-18-36-20-22-37-21-19-35-17-15-30-28(33)11-5-6-12-29(34)31-23-26-9-2-1-7-24(26)13-14-25-8-3-4-10-27(25)31/h1-4,7-10,32H,5-6,11-12,15-23H2,(H,30,33)
InChI key
ZZXWONCQAFVJHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Alcohol functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
759902760676764019
form
solid
form
solid
form
solid
form
paste
functional group
hydroxyl
functional group
carboxylic acid
functional group
maleimide
functional group
NHS ester
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
50-60 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)