Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COOLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-842-6
Beilstein/REAXYS Number:
3919098
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
powder
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
226-229 °C
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
BZMIKKVSCNHEFL-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (NT) | description ≥97.0% (calc. based on dry substance, NT) | description ACS reagent, ≥99.0% | description ≥95.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (NT) | assay ≥97.0% (calc. based on dry substance, NT) | assay ≥99.0% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form powder | form powder or crystals |
| mp 226-229 °C | mp - | mp 618 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?