54913
Lithium β-hydroxypyruvate hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Synonim(y):
β-Hydroxypyruvic acid lithium salt hydrate, 3-Hydroxy-2-oxopropanoic acid lithium salt, 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
zanieczyszczenia
~1 mol water
ciąg SMILES
[Li+].O.OCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.Li.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
YHTVWBANKNBEKJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Chiral polyol synthesis catalyzed by a thermostable Transketolase immobilized on Layered Double Hydroxides in Ionic liquids: Examines the catalytic applications of lithium β-hydroxypyruvate in chiral synthesis processes (Ali et al., 2015).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3