Merck
760536
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoic acid-α-13C,3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6D4HBrO2
Masa cząsteczkowa:
206.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O[13C](C1=C(Br)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
Klucz InChI
XRXMNWGCKISMOH-YRTBNJHASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)