Merck
760293
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
1,3,5,7-Cyclotetra(methylsiloxane), 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane, TMCTS
About This Item
Wzór liniowy:
(HSiCH3O)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.51
Beilstein:
1775282
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
deposition grade
Próba
≥99.5% (GC)
≥99.999% (trace metals analysis)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
tw
134 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
Klucz InChI
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2, 4, 6, 8-Tetramethylcyclotetrasiloxane (TMCTS) is an important precursor for the deposition of polysiloxane, cyclic siloxane, silicon dioxide, oxycarbide thin films with low dielectric constant for microelectronics, semiconductors and other applications
Cechy i korzyści
Precursor for gate dielectrics in thin-film transistors (TFT), and is a component of photochemically formed SiOX monolayers on TiO.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ward, L. J.; et al.
Langmuir, 19, 2110-2110 (2003)
Pai, C. S.; et al.
Materials Chemistry and Physics, 44, 1-1 (1996)
Dae-Yoon Kim et al.
Soft matter, 11(1), 58-68 (2014-11-20)
Unconventional star-shaped liquid crystals (abbreviated as SiLCs) were successfully synthesized by chemically connecting four cyanobiphenyl anisotropic mesogens to the periphery of a super-hydrophobic and ultra-flexible cyclic tetramethyltetrasiloxane ring with flexible hexyl chains. Based on the combined experimental techniques of differential