Merck
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
Synonim(y):
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
125-130 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
Klucz InChI
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)