Merck
752762
Sigma-Aldrich
PPh3 Pd G2
Synonim(y):
Chloro(triphenylphosphine) [2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), Triphenylphosphine Pd G2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H25ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
218-220 °C
ciąg SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.c3ccc(cc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C18H15P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-15H;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
RNURSGDBDHOTOE-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions