Merck
750603
Sigma-Aldrich
3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid
97% (HPLC)
Synonim(y):
2-Cyano-(5-bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-propenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4BrNO2S2
Masa cząsteczkowa:
314.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
mp
267-275 °C
ciąg SMILES
OC(/C(C#N)=C/C(S1)=CC2=C1C=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C10H4BrNO2S2/c11-9-3-8-7(16-9)2-6(15-8)1-5(4-12)10(13)14/h1-3H,(H,13,14)/b5-1+
Klucz InChI
HCSMOQZFARKOTQ-ORCRQEGFSA-N
Zastosowanie
Materiał ten może być stosowany w syntezie barwników bez rutenu do ogniw słonecznych uczulanych barwnikami, podobnie jak barwnik MK2 (Aldrich Prod. Nr 728705).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)