Merck
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
Synonim(y):
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
210-225 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Klucz InChI
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)