Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
Informacje o tej pozycji
591,00 zł
Nazwa produktu
Oxobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
mp
120-124 °C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](=O)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;/q;;;+2/p-2/b2*8-7-;;
InChI key
LEHQDHQAPQKWNG-ZJCTYWPYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description - | description 97% | description packaged for use in deposition systems |
| assay 95% | assay - | assay 97% | assay 99.999% (trace metals analysis) |
| reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: titanium | reaction suitability core: titanium |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 120-124 °C | mp 190-200 °C (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?