Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
Nazwa produktu
Dichlorobis(indenyl)titanium(IV),
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
mp
190-200 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ti]123456789(Cl)C%10C1=C2[C]3%11=[C]4%10C=CC=C%11.C%12=C[C]5%13=[C]6(C=C%12)C7=C8C9%13
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Ti/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
JXBKMHHGNJJERO-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description 97% | description 95% |
| reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: titanium | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst |
| form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 190-200 °C (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp 120-124 °C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?