Przejdź do
339768
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
solid
Synonim(y):
NSC 307191, Palladium(II) tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pd(CH3CN)4(BF4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.24
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reagent type: ligand
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
InChI key
YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate is a stronger Lewis acid. It participates in the preparation of 2:1 complex [Pd(1,2-bis(2′-pyridylethynyl)benzene)2](BF4]2, by Sonogashira cross-coupling reaction.
Application
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Reactant involved in:
  • Reactions where it plays a role as the metal source due to weakly coordinated acetonitrile ligands
Precursor for:
  • Synthesis of dendritic SCS-pincer palladium complexes
  • Palladium complexes of click ligands
  • Dipalladium catalysts for use in Heck cross-coupling, Suzuki cross-coupling, and aldehyde olefination
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
446319741248412740
description
-
description
99.99%
description
-
description
-
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reagent type: ligand, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the purity of this chemical? And how much percentage of chloride (Cl-) or bromide ion (Br-) is contented in this chemical?
    1 answer
    1. The purity of this item is not tested for this item. The percentage of Chloride and Bromide is not on the COA and not tested for.