Merck
745456
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride-3,3,3′,3′,4,4,4,4′,4′,4′-d10
99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2CH2COOCOCH2CD2CD3
Masa cząsteczkowa:
168.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
O=C(OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Klucz InChI
YHASWHZGWUONAO-MWUKXHIBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)