Merck
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium triflate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9F3INO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.18
Beilstein:
10500170
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
skład
carbon, 32.04-33.68% CHN
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)