Merck
74231
Sigma-Aldrich
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥95.0% (GC), yellow-brown
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H9F18P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
670.27
Beilstein:
6556841
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (GC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
kolor
yellow-brown
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H9F18P/c25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42/h1-9H
Klucz InChI
ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Phosphine with enhanced solubility in solvents
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.K. Morita et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1397-1397 (1998)